Stampa…
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 434 EUR
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₁FO₃
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091006
CAS Number: 338393-64-9