Stampa…
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 343 EUR
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₂O₂
Punto di ebollizione: 110…112 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568793
CAS Number: 289717-89-1