Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 466 EUR
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Peso molecolare: 322,72 g/mol
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172276
CAS Number: 321430-54-0