Stampa…
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC10180-1G PC10180-500MG
APOSPC10180-1GEA 799 EUR
APOSPC10180-1G APOSPC10180-500MG
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₄H₁₀ClF₃N₄S
Punto di fusione: 199…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00180796
CAS Number: 321430-41-5