Stampa…
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 217 EUR
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₂
Peso molecolare: 289,64 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172750
CAS Number: 95711-07-2