Stampa…
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 217 EUR
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Formula: C₇H₇F₂N₃O
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791164
CAS Number: 171277-87-5