Stampa…
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 183 EUR
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,126 g/mol
Punto di fusione: 124…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042479
CAS Number: 22123-19-9