Stampa…
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 364 EUR
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₃
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082811
CAS Number: 695186-85-7