Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10171-10G
PC10171-1G
PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA
253
EUR
APOSPC10171-10G
APOSPC10171-1G
APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉FN₂O₂S Punto di fusione: 203 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200924 CAS Number: 886361-38-2 |