Stampa…
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10169-1G PC10169-5G PC10169-250MG
APOSPC10169-1GEA 174 EUR
APOSPC10169-1G APOSPC10169-5G APOSPC10169-250MG
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(tert-butyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973716
CAS Number: 852691-03-3