Stampa…
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzamidoxime
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 473 EUR
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formula: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Punto di fusione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662630
CAS Number: 261965-35-9