Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 386 EUR
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 187…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039215
CAS Number: 886762-28-3