Stampa…
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10153-1G PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA 36.4 EUR
APOSPC10153-1G APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₅F₃N₂O
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126658
CAS Number: 158062-71-6