Stampa…
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 181 EUR
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₅F₃N₂S
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00459838
CAS Number: 128228-96-6