Stampa…
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-4,4'-biphenol monohydrate
PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 16.1 EUR
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Formula: C₁₂H₄F₈O₃
Peso molecolare: 348,15 g/mol
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149466
CAS Number: 205926-99-4