Stampa…
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 372 EUR
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
Peso molecolare: 227,24 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681655
CAS Number: 852690-97-2