Stampa…
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC10146-1G PC10146-500MG PC10146-5G
APOSPC10146-1GEA 217 EUR
APOSPC10146-1G APOSPC10146-500MG APOSPC10146-5G
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formula: C₁₇H₁₃F₃N₄O₂
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791150
CAS Number: 852690-94-9