Stampa…
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G PC10145-500MG PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA 172 EUR
APOSPC10145-1G APOSPC10145-500MG APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₁FO₂S
Peso molecolare: 262.3 g/mol
Punto di fusione: 183…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02937499
CAS Number: 385383-44-8