Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10143-1G
PC10143-5G
APOSPC10143-1GEA
29
EUR
APOSPC10143-1G
APOSPC10143-5G
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈ClF₃N₂O₂ Punto di fusione: 132…134 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01833013 CAS Number: 353258-31-8 |