Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 168 EUR
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Punto di fusione: 281…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425718
CAS Number: 439094-96-9