Stampa…
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 228 EUR
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
Peso molecolare: 347.75 g/mol
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001227
CAS Number: 385383-52-8