Stampa…
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 14.7 EUR
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Punto di ebollizione: 92…94 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090999
CAS Number: 400825-68-5