Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁ClFNO₃ Punto di fusione: 76…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425716 CAS Number: 91920-52-4 |