Stampa…
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
PC10134-1G PC10134-500MG PC10134-5G
APOSPC10134-1GEA 217 EUR
APOSPC10134-1G APOSPC10134-500MG APOSPC10134-5G
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Punto di fusione: 165,5…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141725
CAS Number: 89159-26-2