Stampa…
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 405 EUR
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₉ClFNO₅
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425715
CAS Number: 439094-94-7