Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 248 EUR
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃ClFNO₃
Peso molecolare: 191,5400 g/mol
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02670258
CAS Number: 84478-75-1