1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC10131-500MG
PC10131-1G
APOSPC10131-500MGEA
496
EUR
APOSPC10131-500MG
APOSPC10131-1G
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₂ Peso molecolare: 284,24 g/mol Punto di fusione: 84…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00215392 CAS Number: 109925-28-2 |