Stampa…
1,1-Difluoroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1013-1G PC1013-25G PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1013-1G APOSPC1013-25G APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Formula: C₃H₄F₂O
Punto di ebollizione: 46,5…46.7 °C/757mmHg
Densità: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 431-05-0
UN: 1224
ADR: 3,II