Stampa…
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 58.2 EUR
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₁H₁₀F₃N₃
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791147
CAS Number: 851975-08-1