Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 224 EUR
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₈FN₃S
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566642
CAS Number: 280133-47-3