Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 241 EUR
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₈FN₃S
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03791139
CAS Number: 446275-93-0