Stampa…
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425705
CAS Number: 116465-48-6