Stampa…
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 553 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689894
CAS Number: 144632-97-3