2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-nitroaniline
Formula:
C₇H₄BrF₃N₂O₃ Punto di fusione: 62…64 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04039212 CAS Number: 886499-21-4 |