Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 176 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Punto di fusione: 110…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631349
CAS Number: 153254-09-2