Stampa…
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10104-5G PC10104-25G
APOSPC10104-5GEA 21.9 EUR
APOSPC10104-5G APOSPC10104-25G
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formula: C₉H₁₇F₆N₂P
Punto di fusione: 38…40 °C
Densità: 1,2416 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039211
CAS Number: 227617-70-1