Stampa…
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₃F₃O₄
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039210
CAS Number: 262609-07-4