Stampa…
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 321 EUR
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 117…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094728
CAS Number: 352303-67-4