Stampa…
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10093-5G PC10093-1G
APOSPC10093-5GEA 561 EUR
APOSPC10093-5G APOSPC10093-1G
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
2,4,6-Trifluorotoluene
Formula: C₇H₅F₃
Punto di ebollizione: 105…110 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039204
CAS Number: 93343-11-4
UN: 1993
ADR: 3,II