Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G PC10090-5G
APOSPC10090-250MGEA 0 EUR
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G APOSPC10090-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Punto di fusione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03238723
CAS Number: 15191-68-1