Stampa…
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10088-25G PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA 591 EUR
APOSPC10088-25G APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Formula: C₄H₆F₃I
Punto di ebollizione: 103,5 °C
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077612
CAS Number: 540-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III