Stampa…
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 65.5 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formula: C₄H₅F₃O
Peso molecolare: 126,08 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C
Densità: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00156048
CAS Number: 407-12-5
UN: 1993
ADR: 3,II