Stampa…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 35 EUR
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formula: C₉H₆F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886762-24-9