Stampa…
Aluminium fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aluminum fluoride
PC1008-100G PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA 307 EUR
APOSPC1008-100G APOSPC1008-25G
Aluminium fluoride, anidro 99%
Aluminium fluoride
Formula: AlF₃
Peso molecolare: 83.98 g/mol
Punto di fusione: 1290 °C (subl.)
Densità: 3.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003426
CAS Number: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
Merck Index: 12,00351