Stampa…
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10076-5G PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA 215 EUR
APOSPC10076-5G APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formula: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Punto di ebollizione: 68…69 °C/1,5mmHg
Densità: 1,242 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411257
CAS Number: 20083-34-5