Stampa…
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 58 EUR
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Formula: C₄H₄Cl₃F₃
Punto di ebollizione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077597
CAS Number: 261760-97-8