Stampa…
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Trichloromethyl)pentafluorobenzene
PC10072-1G PC10072-5G PC10072-25G
APOSPC10072-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10072-1G APOSPC10072-5G APOSPC10072-25G
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Pentafluoro(trichloromethyl)benzene
Formula: C₇Cl₃F₅
Peso molecolare: 285,43 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/48mmHg
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01013630
CAS Number: 778-34-7