Stampa…
Allylpentafluorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 139 EUR
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Allylpentafluorobenzene 96%
Allylpentafluorobenzene
Formula: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Peso molecolare: 208.13 g/mol
Punto di ebollizione: 148…149 °C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000301
CAS Number: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3 III