Stampa…
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 45.1 EUR
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Punto di fusione: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156064
CAS Number: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III