Stampa…
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluoro(1,4-dimethylbenzene)
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 65.5 EUR
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈F₁₀
Peso molecolare: 286,07 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054264
CAS Number: 651-89-8